Merck
458732
Sigma-Aldrich
Bis-(2-methyl-1H-inden-1-yl)-dimethylsilan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
92-99 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)