Merck
458503
Sigma-Aldrich
1,6-Hexandiyl-bis-{carbamidsäure-[2-(2-isopropyl-3-oxazolidinyl)-ethyl]-ester}
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Viskosität
110 poise(20 °C)(lit.)
bp
200 °C (lit.)
Löslichkeit
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C1OCCN1CCOC(=O)NCCCCCCNC(=O)OCCN2CCOC2C(C)C
Allgemeine Beschreibung
Forms hydroxyl and amino groups upon hydrolysis.
Anwendung
Moisture scavenger, polymer additive.
Latent cross-linking agent for polyurethane prepolymers.