Wichtige Dokumente
458392
Poly-(diethylenglykol-adipat)
average Mn ~2,500
Synonym(e):
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~2,500
Brechungsindex
n20/D 1.476
Viskosität
11,000 cP(25 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<−14 °C
Hydroxylfunktionalität
2.0
Hydroxylzahl
45 mg KOH/g
Dichte
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?