457965
Europium
chip, in mineral oil
About This Item
Assay
99.9% trace rare earth metals basis
Form
chips in mineral oil
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
Widerstandsfähigkeit
81 μΩ-cm, 20°C
bp
1527 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
822 °C (lit.)
Dichte
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Eu]
InChI
1S/Eu
InChIKey
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges