Merck
457906
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol-monoethylether-acetat, Isomerengemisch
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCCOC(C)=O