Merck
457361
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-fluoranisol
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
QIUCVZDNIUACJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)