Merck
456950
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-benzylamin/Acrylonitril Reaktionsprodukte
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
Viskosität
120 cP(25 °C)(lit.)
bp
281 °C (lit.)
Löslichkeit
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
InChIKey
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup