Merck
456934
Sigma-Aldrich
Dirhodium-tetracaprolactamat
Synonym(e):
Tetrakis-[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]-dirhodium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40N4O4Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Verunreinigungen
<2 mol/mol caprolactam
mp (Schmelzpunkt)
269-274 °C (lit.)
SMILES String
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChIKey
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
For research purposes only-Not for Use in Humans or in Human Clinical Trials.
Under Special Agreement with Regis Technologies, Inc.
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Regis Technologies, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)