Merck
456810
Sigma-Aldrich
Erbium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.99%
Synonym(e):
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Lineare Formel:
ErI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Assay
99.99%
Form
powder
Dichte
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)