Merck
455873
Sigma-Aldrich
Propanphosphonsäuredichlorid
90%, technical grade
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2P(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
88-90 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCP(Cl)(Cl)=O
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)