Merck
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethyl-biphenyl-4,4′-diol
98%
Synonym(e):
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
Beilstein:
2053290
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
222-225 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
Anwendung
Antioxidant
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)