Wichtige Dokumente
455075
3-(Trimethylsilyl)-1,2-propandiol
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)CC(O)CO
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-9(2,3)5-6(8)4-7/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
GNKKKKDUZKUFPJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)