Merck
452688
Sigma-Aldrich
Isopropylxanthogendisulfid
95%
Synonym(e):
O,O-Diisopropyl dithiobis(thioformate)
About This Item
Lineare Formel:
[-SC(=S)OCH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)