452432
Dodecandisäure-d20
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+20
SMILES String
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChIKey
TVIDDXQYHWJXFK-KHKAULECSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220.00 °C - closed cup