Wichtige Dokumente
451991
2-Amino-4,5-dimethyl-3-furancarbonitril
95%
About This Item
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
163-169 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Cc1oc(N)c(C#N)c1C
InChI
1S/C7H8N2O/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3
InChIKey
ACHDPRAJHGRGDC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)