Merck
451886
Sigma-Aldrich
Natrium-Quecksilber-Legierung
beads, ≥99.9% trace metals basis, Na 20 %
Synonym(e):
Natriumamalgam
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
beads
Zusammensetzung
Na, 20%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
61 °C
SMILES String
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
InChIKey
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Magnetic characteristics were studied of organometallic oxo-vanadium cluster compounds, such as [C5Me5V]4(μ-O)6, which is formed by reduction with sodium mercury amalgam.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuesong Wang et al.
Analytical chemistry, 80(7), 2599-2605 (2008-02-26)
We report new assays of enzymes uroporphyrinogen decarboxylase (UROD) and coproporphyrinogen III oxidase (CPO) in the heme biosynthetic pathway. The assays were developed for use in clinical diagnostics of inherited disorders porphyria cutanea tarda and hereditary coproporphyria, respectively. Electrospray ionization
Abernethy, C.D. et al.
Organometallics, 18, 870-870 (1999)