Wichtige Dokumente
450642
3-Amino-2-isopropyl-4(3H)-chinazolinon
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C11H13N3O/c1-7(2)10-13-9-6-4-3-5-8(9)11(15)14(10)12/h3-7H,12H2,1-2H3
InChIKey
LCQQIOWBOMPHSJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?