Merck
449997
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-chlorid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Samarium chloride, Samarium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
SmCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
beads
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: samarium
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
686 °C (lit.)
Dichte
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that