Merck
448591
Sigma-Aldrich
Decyl-trichlorsilan
97%
Synonym(e):
Trichlordecylsilan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter