448125
Piperazin-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 -dihydrochlorid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
InChIKey
CVVIJWRCGSYCMB-VHGLFXLXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable