Merck
448117
Sigma-Aldrich
[2-(Chloracetamido)-4-thiazolyl]-essigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)