447781
5-(3-Nitrophenyl)-2-furancarbonsäure
95%
Synonym(e):
5-(3-Nitrophenyl)-2-furancarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
252-260 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-5-4-9(17-10)7-2-1-3-8(6-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
XWQLGLUTQIKSAJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)