Merck
447560
Sigma-Aldrich
Tetrapropylgermanium
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)4Ge
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
29 mmHg ( 100 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86-87 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC[Ge](CCC)(CCC)CCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)