Merck
447110
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch -Lösung
0.4 M in acetonitrile
Synonym(e):
Tetrabutylammonium-dihydrogenphosphat -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.45
Beilstein:
5196532
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.4 M in acetonitrile
Brechungsindex
n20/D 1.369
bp
81-82 °C
Dichte
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES String
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)