Merck
446939
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranyliden)-1H-benzotriazol-1-methanamin
90%
Synonym(e):
1-[[(Triphenylphosphoranylidene)amino]methyl]benzotriazole, Betmip
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21N4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Verunreinigungen
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp (Schmelzpunkt)
116-122 °C (lit.)
SMILES String
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
InChIKey
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Grignard reaction
  • Preparation of N,N-Bis(but-3-enyl)amines via aza-Wittig reaction with aldehydes, followed by a double Grignard reaction with allylmagnesium bromide
  • Organic synthesis of N-alkyliminophosphoranes and a-functionalized N-alkyliminophosphoranes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)