Merck
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinsäure-(2-aminoethylester)
98%
Synonym(e):
2-Aminoethyl dibutylborinate
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
SMILES String
CCCCB(CCCC)OCCN
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)