Merck
446351
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-methyl]-piperidin
97%
Synonym(e):
(S)-1-Methyl-2-(piperidinomethyl)-pyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.31
Beilstein:
4242955
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −69°, c = 0.5 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
121-123 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCC[C@H]1CN2CCCCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-12-7-5-6-11(12)10-13-8-3-2-4-9-13/h11H,2-10H2,1H3/t11-/m0/s1
InChIKey
VCVPSRADUBPOKJ-NSHDSACASA-N
Anwendung
Useful chiral ligand for catalytic asymmetric aldol reactions. Mukaiyama, T.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)