Merck
446165
Sigma-Aldrich
Tris-(trimethylsiloxy)-vinylsilan
97%
Synonym(e):
Vinyl-tris-(trimethylsiloxy)-silan, [Tris-(trimethylsiloxy)-silyl]-ethylen
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.70
Beilstein:
1795324
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChIKey
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)