Merck
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid-bis-[2-(trimethylsilyl)-ethyl]-acetal
95%
Synonym(e):
1,1-Bis-(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H33NO2Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)