Merck
444170
Sigma-Aldrich
Lithiumperiodat
About This Item
Lineare Formel:
LiIO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
>370 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].O.O.[O-]I(=O)(=O)=O