Merck
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-perchlorat -Lösung
40 wt. % in H2O
Synonym(e):
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
About This Item
Lineare Formel:
Gd(ClO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.60
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Konzentration
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.442
Dichte
1.445 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChIKey
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)