442690
Lithiumformiat Monohydrat
98%
Synonym(e):
Ameisensäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals and lumps
SMILES String
[Li+].[H]O[H].[H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Li.H2O/c2-1-3;;/h1H,(H,2,3);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
RDAKCPVJSPEDON-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable