Merck
44210
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
technical, ≥97.0% (RT)
Synonym(e):
tert-Dodecanthiol
About This Item
Lineare Formel:
C12H25SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.40
Beilstein:
1738382
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥97.0% (RT)
bp
227-248 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChIKey
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Isomerengemisch (vorwiegend C12); hergestellt durch Reaktion von ′Tetrapropylen′ mit H2S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)