Merck
440590
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,1′-Bi-2-naphthol-bis(trifluormethansulfonat)
97%
Synonym(e):
(R)-1,1′-Bi-2-naphthol-bis-(trifluormethansulfonat)
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3C10H6-)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.45
Beilstein:
4282753
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −146°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
InChIKey
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Anwendung: Synthese von heterobidentaten Liganden für asymmetrische Katalysen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Palladium-catalysed asymmetric allylic alkylation in the presence of a chiral `light fluorous? phosphine ligand
Cavazzini M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 13, 1220-1221 (2001)
Synthesis of chiral 2, 2′-bis (diphenylphosphino)-1, 1′-binaphthyl (BINAP) via a novel nickel-catalyzed phosphine insertion
Cai D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(23), 7180-7181 (1994)
New perfluorinated rhodium-BINAP catalysts and hydrogenation of styrene in supercritical CO2
Altinel H, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 51(2), 202-208 (2009)
Novel heterobidentate ligands for asymmetric catalysis: Synthesis and rhodium-catalysed reactions of S-alkyl (R)-2-diphenylphosphino-1, 1′-binaphthyl-2′-thiol
Gladiali S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(7), 1143-1146 (1994)