Wichtige Dokumente
440310
Resorcinmonobenzoat
97%
Synonym(e):
3-Benzoyloxyphenol, 3-Hydroxyphenyl benzoate, m -Hydroxyphenyl benzoate
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
InChIKey
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)