Merck
440116
Sigma-Aldrich
Dichlor(methyl)phenylsilan
97%
Synonym(e):
Methyl-phenyl-dichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
C6H5Si(CH3)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.13
Beilstein:
970975
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
Dichte
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter