Merck
438413
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium-L-lactat -Lösung
70 wt. % in H2O
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Optische Aktivität
[α]20/D −4.6°, neat
Konzentration
70 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.438
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)