Merck
437042
Supelco
N-Isobutyryl-D-cystein
97%, ChiraSelect
Synonym(e):
N-(2-Methylpropionyl)-D-cystein
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH[NHCOCH(CH3)2]CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
ChiraSelect
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChIKey
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
Rechtliche Hinweise
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)