Merck
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentandiamin
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.34
Beilstein:
9261436
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
269 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)