Wichtige Dokumente
436496
Bis-(N-phthalimidyl)-disulfid
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
225-229 °C (lit.)
SMILES String
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)