Merck
436399
Sigma-Aldrich
Poly-(4-vinylpyridin), quervernetzt, teilweise als quaternäres N-methyl-chlorid-Salz
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Synonym(e):
Reillex® HPQ
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
beads
Zusammensetzung
water, 55 wt. %
Hersteller/Markenname
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Partikelgröße
300-1,000 μm
Kapazität
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
Löslichkeit
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
Anwendung
Anionic ion exchange resin.
Rechtliche Hinweise
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable