Wichtige Dokumente
436194
2,3-Dibrompentan, Diastereomerengemisch
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
Dichte
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(Br)C(C)Br
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)