Merck
436127
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
Dichte
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
InChIKey
MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic fluorinated building block.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)