Merck
434019
Sigma-Aldrich
Bariumaluminat
Synonym(e):
Barium aluminum oxide
About This Item
Lineare Formel:
BaAl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
SMILES String
[Ba++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)