433829
4-Hydrazinobenzoesäure -hydrochlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
253 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChIKey
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable