Wichtige Dokumente
432512
Lithiumhypochlorit
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
available chlorine, >70%
SMILES String
[Li+].[O-]Cl
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)