Wichtige Dokumente
432245
Dichlortetrakis(triphenylphosphin)ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.2ClH.Ru/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
OIWNHEPSSHYXTG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Selective hydrogenation of maleic anhydride or succinic anhydride
- Sythesis of portions of the natural antibiotic tetrodecamycin
- Oxidation of hydroxamic acid
- Hydroesterification reactions
- Hydroboration of alkenes
- Oxidation of sulfide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?