Wichtige Dokumente
432164
Gadolinium(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gadolinium trifluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
F[Gd](F)F
InChI
1S/3FH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.