Wichtige Dokumente
432091
Praseodym(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Synonym(e):
Praseodymium trifluoride
About This Item
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace rare earth metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES String
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?