Merck
430811
Sigma-Aldrich
Polylauryllactam-block-polytetrahydrofuran
melt index 7-11 g/10 min (235°C/1kg)
About This Item
Lineare Formel:
[NH(CH2)11CO]x(OCH2CH2CH2CH2)yOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Schmelzindex
7-11 g/10 min (235°C/1kg)
Härte
25 (Shore D)
mp (Schmelzpunkt)
148 °C
Übergangstemp.
softening point 60 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCO.O=C1CCCCCCCCCCCN1
Anwendung
Flexible sporting goods, hoses and semi-conductors (with fillers).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Thermoplastic elastomer. Undergoes repeated flexure with limited deformation. High abrasion resistance.
Physikalische Form
Alternating block copolymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)
Hatfield, G.R. et al.
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)